Få mere at vide
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, store refills
Beskrivelse
Genopfyldningspakker indeholder yderligere membraner og papirer, der er nødvendige for yderligere overførsler.
- Består af et ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
- En væge af 3MM Chr duppepapir
- Blotter stak sammensat af otte ark 3MM Chr blotting papir
- 20 ark GB004 trækpapir
- Refills indeholder fem sæt transfermaterialer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 15 x 15 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit |
| Type | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Genfyld |
| Inkluderer | Fem sæt overførselsmaterialer (Nytran™ SPC membran, væge og stak af 8 ark 3 mm kromatografipapir og 20 ark GB004 papir) |
| Længde (engelsk) Gel | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) Gel | 15 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 5,9 tommer |
| Bredde (metrisk) Gel | 15 cm |