Få mere at vide
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, store refills
Artikelnummer. 11939297
Længde (engelsk) Gel:
5,9 tommer
7,8 tommer
8,2 tommer
9,8''
Længde (metrisk) Gel:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Bredde (engelsk) Gel:
4,7 tommer
5,9 tommer
7,8''
Bredde (metrisk) Gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11939297
Brand: Cytiva 10416310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med TurboBlotter-sæt
Refill packs contain additional membranes and papers needed for further transfers.
  • Consists of one sheet of Nytra™ SPC 0.45μm Nylon membrane
  • One wick of 3MM Chr blotting paper
  • Blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper
  • 20 sheets of GB004 blotting paper
  • Refills contain five sets of transfer materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 12 x 21 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit
Type Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill
Inkluderer Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper)
Længde (engelsk) Gel 8,2 tommer
Længde (metrisk) Gel 21 cm
Bredde (engelsk) Gel 4,7 tommer
Bredde (metrisk) Gel 12 cm