Få mere at vide
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, store refills
Længde (engelsk) Gel:
5,9 tommer
7,8 tommer
8,2 tommer
9,8''
Længde (metrisk) Gel:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Bredde (engelsk) Gel:
4,7 tommer
5,9 tommer
7,8''
Bredde (metrisk) Gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Refill packs contain additional membranes and papers needed for further transfers.
- Consists of one sheet of Nytra™ SPC 0.45μm Nylon membrane
- One wick of 3MM Chr blotting paper
- Blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper
- 20 sheets of GB004 blotting paper
- Refills contain five sets of transfer materials
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 12 x 21 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit |
| Type | Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill |
| Inkluderer | Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper) |
| Længde (engelsk) Gel | 8,2 tommer |
| Længde (metrisk) Gel | 21 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 4,7 tommer |
| Bredde (metrisk) Gel | 12 cm |