Få mere at vide
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, store refills
Længde (engelsk) Gel:
5,9 tommer
7,8 tommer
8,2 tommer
9,8''
Længde (metrisk) Gel:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Bredde (engelsk) Gel:
4,7 tommer
5,9 tommer
7,8''
Bredde (metrisk) Gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Genopfyldningspakker indeholder yderligere membraner og papirer, der er nødvendige for yderligere overførsler.
- Består af et ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
- En væge af 3MM Chr duppepapir
- Blotter stak sammensat af otte ark 3MM Chr blotting papir
- 20 ark GB004 trækpapir
- Refills indeholder fem sæt transfermaterialer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 20 x 25 cm Gel TurboBlotter™ Overførselssystem |
| Type | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Genfyld |
| Inkluderer | Fem sæt overførselsmaterialer (Nytran™ SPC membran, væge og stak af 8 ark 3 mm kromatografipapir og 20 ark GB004 papir) |
| Længde (engelsk) Gel | 9,8'' |
| Længde (metrisk) Gel | 25 cm |
| Bredde (engelsk) Gel | 7,8'' |
| Bredde (metrisk) Gel | 20 cm |