Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Tredelt filtertragt
Artikelnummer. p-4376338
Volumen (metrisk):
16 mL
36 mL
115 mL
200 mL
210 mL
400 mL
530 mL
Diameter (metrisk) membran:
25 mm
47 mm
70 mm
90 mm
125 mm
Filtreringsområde:
19,6 cm 2
2 cm 2
38,5 cm 2
66,5 cm 2
8 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11300634
Brand: Cytiva 1950002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har hurtig og nem filtrering. Whatman™ Tredelte filtertragte demonteres hurtigt for isætning af et nyt filter. Tragter fås med tre plader at vælge imellem og fås i flere størrelser.
Den øgede brug af højeffektive glasmikrofiberfiltre i moderne laboratorier har skabt efterspørgsel efter enkle og effektive filterholdesystemer. Whatman 3-delte filtertragte er designet til at komplementere rækken af Whatman fastholdelse af fine partikler, glasmikrofiberfiltre med hurtig flowhastighed.
  • Tredelt konstruktion; tragten demonteres hurtigt for isætning af et nyt filter
  • Glastætningsflanger er slibet flade for at sikre en god filtertætning
  • Tilbageholdte faste stoffer aflejres i filtercirklen
  • Kantfastspænding forhindrer perifert tab og mulig passage af opløsning rundt om, i stedet for gennem, filtercirklen
  • Dele kan rengøres hurtigt og effektivt
Valg af tre plader
  • Akryl - Leveres som standard; velegnet til filtrering af de fleste vandige opløsninger; maksimal arbejdstemperatur 65 °C
  • Polypropylenplade - Ekstraudstyr. Anbefales til de fleste syrer (undtagen koncentreret salpetersyre og rygende svovlsyre) ved stuetemperatur; også egnet til de fleste alkoholer, glycoler, ethere og ketoner; maksimal arbejdstemperatur 100 °C
  • PTFE - Til stort set alle gængse syrer, baser og opløsningsmidler ved temperaturer op til °100 C; maksimal arbejdstemperatur 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Filtreringsområde 2 cm 2
Inkluderer Akryl plade
Type Filtertragt
Volumen (metrisk) 16 mL
Højde (engelsk) 5,35 tommer
Højde (metrisk) 13.6 cm
Diameter (metrisk) membran 25 mm