Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Sterile blandede celluloseestermembraner, ME 25
Artikelnummer. 11345394
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Farve:
Hvid
Sort
Gitter farve:
Hvid
Ikke relevant
Sort
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Farve Gitter farve Mængde unitSize
11345394 47 mm Sort Hvid 1000/Pk. Pakke med 1000
11355394 50 mm Sort Hvid 100/Pk. Pakke med 100
11335314 47 mm Hvid Ikke relevant 100/Pk. Pakke med 100
11335394 47 mm Sort Hvid 100/Pk. Pakke med 100
11345384 47 mm Hvid Hvid 100/Pk. Pakke med 100
13247119 50 mm Hvid Sort 400/Pk. Pakke med 400
13267119 50 mm Hvid Sort 100/Pk. Pakke med 100
13237119 47 mm Hvid Sort 100/Pk. Pakke med 100
13257119 47 mm Hvid Sort 400/Pk. Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11345394 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10409771
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cytiva Whatman Sterile blandede celluloseestermembraner, ME 25, sort, udvendig diameter: 47 mm, 1,85 tommer, gitterfarve: hvid, autoklaverbar: Ja, karakter: ME 25, Inkluderer: Med interleaving papir og uden pude, membrantype: WME, porestørrelse: 0,45um, proteinbindingskapacitet: medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 4,3 til 5,0 mg/ cm2
Farve Sort
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Grad MIG 25
Gitter farve Hvid
Inkluderer Med indskudspapir, uden blok
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 1000/Pk.
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 12,5 s/100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose