Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Sterile blandede celluloseestermembraner, ME 25
Artikelnummer. 11345384
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Farve:
Hvid
Sort
Gitter farve:
Hvid
Ikke relevant
Sort
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Farve Gitter farve Mængde Pakningsstørrelse
11345384 47 mm Hvid Sort 100/Pk. Pakke med 100
11355394 50 mm Sort Hvid 100/Pk. Pakke med 100
11335314 47 mm Hvid Ikke relevant 100/Pk. Pakke med 100
11345394 47 mm Sort Hvid 1000/Pk. Pakke med 1000
11335394 47 mm Sort Hvid 100/Pk. Pakke med 100
13247119 50 mm Hvid Sort 400/Pk. Pakke med 400
13267119 50 mm Hvid Sort 100/Pk. Pakke med 100
13237119 47 mm Hvid Sort 100/Pk. Pakke med 100
13257119 47 mm Hvid Sort 400/Pk. Pakke med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11345384 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10407970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 DKK
    1210.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 284.94 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Cytiva Whatman Sterile blandede celluloseestermembraner, ME 25, sort, udvendig diameter: 47 mm, 1,85 tommer, gitterfarve: hvid, autoklaverbar: Ja, karakter: ME 25, Inkluderer: Med interleaving papir og uden pude, membrantype: WME, porestørrelse: 0,45um, proteinbindingskapacitet: medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 4,3 til 5,0 mg/ cm2
Farve Hvid
Materiale (membran) MCE
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) At kvantitativt evaluere antallet af mikroorganismer
Grad MIG 25
Gitter farve Sort
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderer Uden interleaving papir og blok
Proteinbindingskapacitet Medium
Mængde 100/Pk.
Størrelse (metrisk) gitter 0.31cm
Overfladetype Gitter
Temperatur (engelsk) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tykkelse (metrisk) 145μ m
Type membran
Vandgennemstrømningshastighed 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm