Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Specialized Test Paper
Artikelnummer. 11944426
Til brug med (applikation):
pH
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11944426
Brand: Cytiva 2651500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Book, starch iodide.
  • Instant pH readings.
  • Accurate for a wide range of routine pH testing.
  • Inexpensive.
  • Convenient and portable for field use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farveindikator Starch Iodide
Format Test Papers
Til brug med (applikation) pH