Få mere at vide
Cytiva Whatman™ SG81 Grade Chromatography Paper
Artikelnummer. 11370744
Skift visning
Længde (metrisk):
57 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11370744 57 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11370744 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3668915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1413.86 DKK / Pakke med 25
    Spare 206.14 DKK
    12% Slukket
På lager
SG81 ionbytterplader er en 0,27 mm kombination af cellulose og silicagel med store porer til separationer, hvor både fordeling og adsorption er vigtige.
  • Samtidig udvikling af flere prøver på samme ark under identiske forhold.
  • Sekventiel udvikling af de samme prøver med forskellige opløsningsmidler og/eller forskellige koncentrationer af det samme opløsningsmiddel.
  • Velegnet til todimensionel kromatografi (ændring i retning af opløsningsmiddelfronten) med mulig forbedret opløsning.
  • Anvendes i enzymassays til at adskille produkt fra reaktant ved ladning eller polaritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filmtykkelse 0.27 mm
Til brug med (applikation) Til enzymanalyser for at adskille produkt fra reaktant ved ladning eller polaritet
Format Ark
Grad SG81
Materiale Cellulose, Silica med store porer
Bredde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Flowhastighed 110 mm/30 min.
Længde (metrisk) 57 cm