Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Frøprøvepapirer: 3236 plisserede strimler
Artikelnummer. p-4376294
Dimensioner (L x B):
111 x 20 mm
112 x 20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11328914
Brand: Cytiva 10345576
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grade 3236 plisserede strimler til frøtestning.
På grund af deres ekstremt høje renhed giver vores frøprøvepapirer pålidelige og reproducerbare resultater. Papirerne er lavet af ren cellulose uden tilsætningsstoffer og indeholder ingen stoffer, der kan påvirke frøens vækst. Den konstante vandabsorption af papirerne sikrer kontinuerlig tilførsel af den nødvendige mængde vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Ark
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) Test af mellemstore og coatede frø (f.eks. sukkerroer, foderroer, korn, solsikke, rapsfrø, sennep)
Grad Plisseret
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
Dimensioner (L x B) 111 x 20 mm
Længde (engelsk) 4,37 tommer.
Længde (metrisk) 111 mm
Bredde (engelsk) 0,78 tommer
Bredde (metrisk) 20 mm