Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Frøprøvepapirer: 3236 plisserede strimler
Dimensioner (L x B):
111 x 20 mm
112 x 20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
På grund af deres ekstremt høje renhed giver vores frøprøvepapirer pålidelige og reproducerbare resultater. Papirerne er lavet af ren cellulose uden tilsætningsstoffer og indeholder ingen stoffer, der kan påvirke frøens vækst. Den konstante vandabsorption af papirerne sikrer kontinuerlig tilførsel af den nødvendige mængde vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Ark |
| Materiale | Cellulose |
| Til brug med (applikation) | Test af mellemstore og coatede frø (f.eks. sukkerroer, foderroer, korn, solsikke, rapsfrø, sennep) |
| Grad | Plisseret |
| Tykkelse (metrisk) | 0.22 mm |
| Dimensioner (L x B) | 112 x 20 mm |
| Længde (engelsk) | 4,41 tommer. |
| Længde (metrisk) | 112 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,78 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |