Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Frøprøvepapirer
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Grade 181 frø test cirkler
På grund af deres ekstremt høje renhed giver vores frøprøvepapirer pålidelige og reproducerbare resultater. Papirerne er lavet af ren cellulose uden tilsætningsstoffer og indeholder ingen stoffer, der kan påvirke frøens vækst. Den konstante vandabsorption af papirerne sikrer kontinuerlig tilførsel af den nødvendige mængde vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | disk |
| Materiale | Cellulose |
| Til brug med (applikation) | Frøtestning |
| Grad | 181 |
| Type | Frøprøvepapir |
| Diameter (engelsk) | 3,54''. |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |