Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Hybridiseringsposer, der kan forsegles
Lukketype:
Varmeforsegling
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Gør hybridiseringer og inkubationer enklere
Anvendes til hybridiserings- og inkubationsreaktioner på tynde våde membraner.
- Åben på tre sider for nem isætning af våd membran
- Kan forsegles med en standard varmeforsegler
- Størrelse: 20,3x 25,8 cm (8x 10 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Til brug med (applikation) | Hybridisering og inkubationsreaktion |
| Mængde | 50 stk |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Længde (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20.3 cm |
| Produkttype | Forseglelig reaktionspose |