Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Udskiftning af rustfrit stål oliven koblingsstik til MD050- og MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder
Artikelnummer. 11354994
Diameter (metrisk):
9 til 11 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11354994
Brand: Cytiva 10453007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftning af rustfrit stål olivenkoblingsstik til MD050- og MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder (trykslangekonnektor).
  • Produkttype: Oliven koblingsstik
  • Model: MD050/0/18
  • Materiale: Rustfrit stål
  • Inkluderer: PTFE-tætning
  • Til brug med (anvendelse): Trykfiltrering
  • Til brug med (udstyr): MD050- og MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder (trykslangekonnektor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Via oliven udvendig dia. 9 til 11 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) MD050- og MD142-seriens trykfiltreringsmanifolder
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Trykfiltrering
Inkluderer PTFE tætning
Model- MD050/0/18
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Oliven koblingsstik
Diameter (metrisk) 9 til 11 mm
Diameter (metrisk) membran 9 til 11 mm