Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 58
Artikelnummer. 11395394
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 5
Dimensioner (L x B):
300 x 600 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize Dimensioner (L x B)
11395394 50 mm Pakke med 100 -
11315404 - Pakke med 5 300 x 600 mm
11305404 100 mm Pakke med 25 -
11385394 47 mm Pakke med 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11395394 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10410314
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
  • Spontant befugtning, meget god vådstyrke
  • Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
  • Hydrofil
  • Mekanisk stabil
  • Steriliserbar på alle måder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Regenereret cellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tykkelse (metrisk) 75μ m
Diameter (metrisk) 50 mm