Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 58
Beskrivelse
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler
- Spontant befugtning, meget god vådstyrke
- Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
- Hydrofil
- Mekanisk stabil
- Steriliserbar på alle måder
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Membran filter |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Membran type | RC58 |
| Tykkelse (metrisk) | 75μ m |
| Type | Filtreringsmembranskive |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |