Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 55
Beskrivelse
- Spontant befugtning, meget god vådstyrke
- Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
- Hydrofil
- Mekanisk stabil
- Steriliserbar på alle måder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Porestørrelse | 0,5μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tykkelse (metrisk) | 75μ m |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |