Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 55
Artikelnummer. 11365394
Skift visning
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11365394 47 mm Pakke med 100
11383355 25 mm Pakke med 100
10166770 50 mm Pakke med 100
11375394 110 mm Pakke med 25
11373355 142 mm Pakke med 25
11363355 100 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11365394 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10410212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler.
  • Spontant befugtning, meget god vådstyrke
  • Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
  • Hydrofil
  • Mekanisk stabil
  • Steriliserbar på alle måder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Regenereret cellulose
Porestørrelse 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofil
Tykkelse (metrisk) 75μ m
Diameter (metrisk) 47 mm