Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Regenererede cellulosemembraner: Kvalitet RC 55
Artikelnummer. 11363355
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11363355
Brand: Cytiva 10410219
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Består af ren cellulose uden befugtningsmidler.
  • Spontant befugtning, meget god vådstyrke
  • Ekstremt kemisk modstandsdygtig; velegnet til vandige og organiske medier
  • Hydrofil
  • Mekanisk stabil
  • Steriliserbar på alle måder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Regenereret cellulose
Porestørrelse 0,5μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tykkelse (metrisk) 75μ m
Diameter (metrisk) 100 mm