Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kreppede kvalitative cirkler
Diameter (metrisk):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Tilbagehold grove partikler.
- Fremstillet af cellulose
- Creped overflade til hurtig filtrering af grove partikler
- Partikelretention: 25 til 30 μm
- Tykkelse: 0,40 mm
Bør ikke anvendes til kjeldahl nitrogenanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 230 9 cm 50/pk |
| Format | disk |
| Materiale | Cellulose |
| Partikelretention | 25 til 30μ m |
| Til brug med (applikation) | Et generelt kvalitativt filter med crepet overflade. Høj filtreringshastighed og høj belastningskapacitet. Udbredt i industrielle laboratorier og studenterlaboratorier til rutinemæssig filtrering. |
| Grad | 230 |
| Porøsitet | Grov |
| Mængde | 50/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Dimensioner (L x B) | 9.0 cm |
| Vis mere |