Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kreppede kvalitative cirkler
Artikelnummer. 11314280
Diameter (metrisk):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11314280
Brand: Cytiva 5230240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv pålidelig ydeevne til ikke-kritiske industrielle laboratorie- og studenterlaboratorieapplikationer
Tilbagehold grove partikler.
  • Fremstillet af cellulose
  • Creped overflade til hurtig filtrering af grove partikler
  • Partikelretention: 25 til 30 μm
  • Tykkelse: 0,40 mm
Bør ikke anvendes til kjeldahl nitrogenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 230 24 cm 50/pk
Format disk
Materiale Cellulose
Partikelretention 25 til 30μ m
Til brug med (applikation) Et generelt kvalitativt filter med crepet overflade. Høj filtreringshastighed og høj belastningskapacitet. Udbredt i industrielle laboratorier og studenterlaboratorier til rutinemæssig filtrering.
Grad 230
Porøsitet Grov
Mængde 50/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Dimensioner (L x B) 24.00 cm
Diameter (engelsk) 9,4 tommer
Diameter (metrisk) 24 cm