Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 202 Kreppede kvalitative cirkler
Artikelnummer. 15500773
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
240 mm
250 mm
320 mm
330 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15500773
Brand: Cytiva 5202330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rutinemæssige, ikke-kritiske laboratoriefiltreringsapplikationer såsom generel kemi, farmakologi, emulsioner, petroleumstest, sæber og rengøringsmidler
  • Retentionsevne: Store krystallinske grove partikler - 15-19 μm
  • Filtreringshastighed: medium-hurtig
  • Farve: hvid
  • Materiale: cellulose
  • Tykkelse: 0,29 mm
  • Indeholder vådstyrke tilsætningsstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 202 33 cm 100/pk
Format disk
Porestørrelse 15 til 19μ m
Flowhastighed Medium
Til brug med (applikation) Et generelt kvalitativt filter med crepet overflade. Hurtigere end klasse 201 og tilbageholder store krystallinske grove partikler. Udbredt i industrielle laboratorier og studenterlaboratorier til rutinemæssig filtrering.
Grad 202
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) 330 mm