Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 202 Kreppede kvalitative cirkler
Til rutinemæssige, ikke-kritiske laboratoriefiltreringsapplikationer såsom generel kemi, farmakologi, emulsioner, petroleumstest, sæber og rengøringsmidler
Brand: Cytiva 5202-250
258.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Til rutinemæssige, ikke-kritiske laboratoriefiltreringsapplikationer såsom generel kemi, farmakologi, emulsioner, petroleumstest, sæber og rengøringsmidler
- Retentionsevne: Store krystallinske grove partikler - 15-19 μm
- Filtreringshastighed: medium-hurtig
- Farve: hvid
- Materiale: cellulose
- Tykkelse: 0,29 mm
- Indeholder vådstyrke tilsætningsstoffer
Tekniske data
202 25 cm 100/pk | |
15 til 19μ m | |
Et generelt kvalitativt filter med crepet overflade. Hurtigere end klasse 201 og tilbageholder store krystallinske grove partikler. Udbredt i industrielle laboratorier og studenterlaboratorier til rutinemæssig filtrering. | |
100/Pk. |
disk | |
Medium | |
202 | |
250 mm |