Få mere at vide
Cytiva Kvantitativt filterpapir: klasse 541 cirkler
Diameter (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Whatman hærdet askefri kvantitativt filterpapir er syrehærdet for at give høj vådstyrke og kemisk resistens med ekstremt lavt askeindhold. De er velegnede til en lang række kritiske filtreringsprocedurer.
- Stor nominel partikelretention til hurtig analytisk filtrering.
- Høj vådstyrke
- Høj kemisk modstandsdygtighed over for stærke syre- og alkalisuspensioner
- Retention af gelatinøst bundfald
- 22μ m nominel partikelretention
- Hurtig flowhastighed (Herzberg filtreringshastighed 34 s)
- Maksimum 0,006 % askekoncentration
- Kvantitativ bestemmelse af mælkesediment
- Bruges som et animalsk fødevarefilter til bestemmelse af fiberindhold
- Bestemmelse af gelatineindhold i mælk og fløde
- Kvantificering af klorid i cement, samt klorid og fosfor i kul og koks
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelretention | >20 til 25μ m |
| Filtreringshastighed | ASTM, 12 sekunder; Herzberg, 34 sekunder |
| Til brug med (applikation) | Hård, glat overflade. Groft gelatinøse bundfald. Nyttig til mellemstadier af gravimetrisk analyse |
| Grad | 541 |
| Porøsitet | Grov |
| Mængde | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 400 mm |