Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3
Diameter (metrisk):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Dimensioner (L x B):
46 x 57 cm
Beskrivelse
Anvendes til høj udfældningskapacitet og øget vådstyrke. Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3 giver dobbelt tykkelse af Whatman 1. klasse.
- Velegnet til sugefiltrering
- Meget absorberende
- Partikelretention:> 6 μm
- Porøsitet: Middel fin
- Filtreringshastighed† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
- Overflade: Glat, kornet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kvalitet 3 kvalitativt filterpapir Standardkvalitet, cirkel, 320 mm |
| Format | disk |
| Materiale | Cellulose |
| Partikelretention | >6μ m |
| Til brug med (applikation) | Et filter af standardkvalitet, der bruges i kvalitative analytiske teknikker til at bestemme og identificere materialer. Til brug i büchner tragte. |
| Grad | 3. klasse |
| Tykkelse (metrisk) | 390μ m |
| Diameter (metrisk) | 320 mm |