Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3
Artikelnummer. 11352835
Diameter (metrisk):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Dimensioner (L x B):
46 x 57 cm
Artikelnummer. 11352835
Brand: Cytiva 1003055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til høj udfældningskapacitet og øget vådstyrke. Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3 giver dobbelt tykkelse af Whatman 1. klasse.
  • Velegnet til sugefiltrering
  • Meget absorberende
  • Partikelretention:> 6 μm
  • Porøsitet: Middel fin
  • Filtreringshastighed† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
  • Overflade: Glat, kornet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kvalitet 3 kvalitativt filterpapir Standardkvalitet, cirkel, 55 mm
Format disk
Materiale Cellulose
Partikelretention >6μ m
Filtreringshastighed ASTM: 90; Herzberg: 325 sek.
Til brug med (applikation) Et filter af standardkvalitet, der bruges i kvalitative analytiske teknikker til at bestemme og identificere materialer. Til brug i büchner tragte.
Grad 3. klasse
Porøsitet Middel Fin
Tykkelse (metrisk) 390μ m
Type Kvalitativt filterpapir
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Diameter (metrisk) 55 mm