Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3
Artikelnummer. 10092201
Skift visning
Diameter (metrisk):
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
23 mm
240 mm
320 mm
46 x 57 cm (L x W)
55 mm
70 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10092201 185 mm -
11352835 55 mm -
10495021 70 mm Pakke med 100
11300444 23 mm Pakke med 100
11332845 46 x 57 cm (L x W) Pakke med 100
11370434 320 mm Pakke med 100
11322845 240 mm Pakke med 100
11392835 125 mm Pakke med 100
11382835 110 mm Pakke med 100
11372835 90 mm Pakke med 100
11302845 150 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10092201 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 1003185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 DKK
    521.61 DKK / Pakke med 100
    Spare 20.39 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til høj udfældningskapacitet og øget vådstyrke. Whatman™ Kvalitativ klasse almindelige cirkler og ark - klasse 3 giver dobbelt tykkelse af Whatman 1. klasse.
  • Velegnet til sugefiltrering
  • Meget absorberende
  • Partikelretention:> 6 μm
  • Porøsitet: Middel fin
  • Filtreringshastighed† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
  • Overflade: Glat, kornet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kvalitet 3 kvalitativt filterpapir Standardkvalitet, cirkel, 185 mm
Format disk
Materiale Cellulose
Partikelretention >6μ m
Filtreringshastighed ASTM: 90; Herzberg: 325 sek.
Til brug med (applikation) Et filter af standardkvalitet, der bruges i kvalitative analytiske teknikker til at bestemme og identificere materialer. Til brug i büchner tragte.
Grad 3. klasse
Porøsitet Middel Fin
Tykkelse (metrisk) 390μ m
Type Kvalitativt filterpapir
Diameter (engelsk) 7,28''
Diameter (metrisk) 185 mm