Få mere at vide
Cytiva Whatman™ PZ 001 Pincet
Product Code. 11309374
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) indvendig:
8 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
11309374 8 mm Hver
1 options
Product Code. 11309374 Supplier Cytiva Supplier No. 10477602
Only null left
Add to basket
Add to basket
PZ 001 Pincet er rustfri stålpincet med glatte vinklede kæber (104 mm lange), der er særdeles velegnede til håndtering af membranfiltre.
  • Tilbehør til vakuumfiltreringsapparat i rustfrit stål
  • Autoklaverbar og kan flamme-steriliseres med ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv metal
Til brug med (udstyr) Membranfiltre i vakuumfiltreringsapparat
Materiale Rustfrit stål
nr. pr. pakke 1 Hver
Type Pincet
Længde (metrisk) 104 mm
Diameter (metrisk) indvendig 8 mm