Få mere at vide
Cytiva Whatman™ PTFE membrancirkler
Artikelnummer. 11393435
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
11393435 0,45 μm 50 mm Pakke med 50
11383435 0,45 μm 47 mm Pakke med 50
11363445 5 μm 50 mm Pakke med 50
11353445 5 μm 47 mm Pakke med 50
11373445 5 μm 90 mm Pakke med 25
11343445 5 μm 37 mm Pakke med 50
11333445 5 μm 150 mm Pakke med 25
11313445 1.0μ m 47 mm Pakke med 50
11303445 1.0μ m 25 mm Pakke med 50
11345404 0,2μ m 50 mm Pakke med 50
11335404 0,2μ m 47 mm Pakke med 50
11323445 1.0μ m 50 mm Pakke med 50
11325404 0,2μ m 25 mm Pakke med 50
11373435 0,45 μm 25 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11393435 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10411313
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver klaring af ætsende, opløsningsmidler og aggressive væsker. Whatman™ PTFE-membrancirkler er særligt nyttige i HPLC-analyse, når faste partikler kan forårsage permanent skade på søjlen.
  • Hydrofobisk
  • Kemisk stabil og inert
  • Kan bruges op til 120 °C
  • Lamineret på tilfældigt arrangeret polypropylen støttemateriale
  • Til filtrering med organiske og kemisk aggressive opløsninger eller gasser
  • Særligt velegnet til HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Porestørrelse 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Membran type TE 36
nr. pr. pakke 50 pakke
Diameter (metrisk) 50 mm