Få mere at vide
Cytiva Whatman™ PTFE membrancirkler
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Giver klaring af ætsende, opløsningsmidler og aggressive væsker. Whatman™ PTFE-membrancirkler er særligt nyttige i HPLC-analyse, når faste partikler kan forårsage permanent skade på søjlen.
- Hydrofobisk
- Kemisk stabil og inert
- Kan bruges op til 120 °C
- Lamineret på tilfældigt arrangeret polypropylen støttemateriale
- Til filtrering med organiske og kemisk aggressive opløsninger eller gasser
- Særligt velegnet til HPLC-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Membran type | TE 35 |
| nr. pr. pakke | 50 pakke |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |