Få mere at vide
Cytiva Whatman™ PTFE membrancirkler
Artikelnummer. 11343445
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11343445
Brand: Cytiva 10411108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver klaring af ætsende, opløsningsmidler og aggressive væsker. Whatman™ PTFE-membrancirkler er særligt nyttige i HPLC-analyse, når faste partikler kan forårsage permanent skade på søjlen.
  • Hydrofobisk
  • Kemisk stabil og inert
  • Kan bruges op til 120 °C
  • Lamineret på tilfældigt arrangeret polypropylen støttemateriale
  • Til filtrering med organiske og kemisk aggressive opløsninger eller gasser
  • Særligt velegnet til HPLC-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PTFE
Porestørrelse 5 μm
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Membran type TE 38
nr. pr. pakke 50 pakke
Diameter (metrisk) 37 mm