Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membraner: 0,45 μm BA85 Protran Cirkler
Artikelnummer. p-4917513
Skift visning
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
25/pakke
50 stk./pakke
Diameter (metrisk):
25 mm
82 mm
82,5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 25
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11305294 50 stk./pakke 82 mm Pakke med 50
11315294 25/pakke 132 mm Pakke med 25
11365334 100/pakke 25 mm Pakke med 100
11385334 50 stk./pakke 137 mm Pakke med 50
11375334 50 stk./pakke 132 mm Pakke med 50
11395334 1000/pakke 25 mm Pakke med 1000
11305344 50 stk./pakke 82,5 mm Pakke med 50
10087930 50 stk./pakke 82 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11305294 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10401116
100% ren nitrocellulose for at sikre den højest mulige bindingsevne
  • Universal membran velegnet til Western, Southern og Northern blotting
  • Hydrofil, så der kræves ingen forfugtning med methanol
  • Høj bindingskapacitet og meget lav baggrund for overlegne signal-til-støj-forhold uden stringente vaskebetingelser
  • Kompatibel med alle gængse detektionsmetoder, inklusive radioaktive, kolorimetriske, fluorescerende og kemiluminescerende
  • Giver fremragende holdbarhed for proteiner, —proteiner opretholder molekylær genkendelsesaktivitet i op til fem år efter Protran membraner
  • Tre tilgængelige porestørrelser —0,45 μm er ideel til prøver med større molekylvægt, 0,2 μm sikrer binding af prøver under 20 kDa, 0,1 μm bruges til molekyler under 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Velegnet til radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerende og kemiluminescerende detektion
Bindende Kapacitet Høj
Diameter (metrisk) 82 mm
Mængde 50 stk./pakke
Format disk
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,45μ m