Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membraner: 0,2 μm BA83 Protran
Beskrivelse
- Universal membran velegnet til Western, Southern og Northern blotting
- Hydrofil, så der kræves ingen forfugtning med methanol
- Høj bindingskapacitet og meget lav baggrund for overlegne signal-til-støj-forhold uden stringente vaskebetingelser
- Kompatibel med alle gængse detektionsmetoder, inklusive radioaktive, kolorimetriske, fluorescerende og kemiluminescerende
- Giver fremragende holdbarhed for proteiner, —proteiner opretholder molekylær genkendelsesaktivitet i op til fem år efter Protran membraner
- Tre tilgængelige porestørrelser —0,45 μm er ideel til prøver med større molekylvægt, 0,2 μm sikrer binding af prøver under 20 kDa, 0,1 μm bruges til molekyler under 7 kDa
- Fås også i cirkulære formater
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Velegnet til radioaktiv, kolorimetrisk, fluorescerende og kemiluminescerende detektion |
| Bindende Kapacitet | Høj |
| Mængde | 50 stk./pakke |
| Format | disk |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Størrelse (metrisk) | 82 mm i diameter |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose