Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polyester afløbsskiver
Diameter (metrisk):
10 mm
22 mm
37 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Giver en flad overflade for at undgå, at filteret rives i stykker eller brister. Whatman™ Polyester afløbsskiver bruges til at understøtte membranfiltre. De fås i en række diametre til brug i en række enheder.
Til brug med membranhardware, hvor der er behov for ekstra støtte for forbedret flowhastighed og gennemløb. Kan bruges som separator mellem membraner i seriel stackfiltreringsapplikationer.
- Kemisk inert polyester
- 100 μm tykkelse
- Uden bindemiddel
- Fås i flere diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyester |
| Til brug med (applikation) | Membranfiltrering, stakfiltrering |
| Tykkelse (metrisk) | 100μ m |
| Diameter (metrisk) | 37 mm |