Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polyester afløbsskiver
Artikelnummer. 11909327
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
22 mm
37 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11909327 10 mm Pakke med 100
11919327 22 mm Pakke med 100
11929327 37 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11909327 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 230300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    467.47 DKK / Pakke med 100
    Spare 234.53 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver en flad overflade for at undgå, at filteret rives i stykker eller brister. Whatman™ Polyester afløbsskiver bruges til at understøtte membranfiltre. De fås i en række diametre til brug i en række enheder.
Til brug med membranhardware, hvor der er behov for ekstra støtte for forbedret flowhastighed og gennemløb. Kan bruges som separator mellem membraner i seriel stackfiltreringsapplikationer.
  • Kemisk inert polyester
  • 100 μm tykkelse
  • Uden bindemiddel
  • Fås i flere diametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Membran filter
Materiale Polyester
Til brug med (applikation) Membranfiltrering, stakfiltrering
Tykkelse (metrisk) 100μ m
Type Afløbsskive
Diameter (metrisk) 10 mm