Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap TF
:
OutletFitting: Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør
Beskrivelse
- Autoklaverbar Polycap TF kapselfiltre har PTFE-membraner med høj kemisk resistens
- Almindelige anvendelser omfatter udluftning, in-line filtrering for at sterilisere og fjerne partikler fra luft/gas/væskestrømme, filtrering for at sikre rene inerte gasser i hætteglaspåfyldningslinjer og isolering af udstødning fra fermentorer
- Polycap TF-filtre understøtter brug i elektronik-, medicinal- og biofarmaceutiske industrier, fordi de er fotoresistente og kan bruges til at udlufte og udføre in-line-filtrering til produktionssystemer i biologiske miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Understøttet tovejs. Visse applikationer kan kræve orientering, f.eks. ventilationsåbninger. Omvendt flow kun til lavtryksapplikationer. |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Outlet stil | Aftrappet modhage i 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør |