Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ TC højkapacitetskapsler
Beskrivelse
Indeholder to lag polyethersulfonmembran— iboende hydrofil, lav i ekstraherbare materialer, fremragende strømningshastigheder. Lave proteinbindingsegenskaber gør kapsler ideelle til brug med biologisk følsomme opløsninger.
- Porestørrelse 0,8/0,2 μm
- Filtreringsområde: 440, 930 eller 1900 cm 2
- Ventilation evakuerer al luft for hurtig filtrering
- Udtaget er beskyttet for at forhindre berøringskontamination under opsætning
- Standard slange modhager tilslutninger
- Holdbart polypropylen filterhus kan modstå et maksimalt driftstryk på 4,1 bar (60psi)
- Præsteriliseret ISO-drevet renrumsfremstilling sikrer produktkonsistens
- Stemplede lotnumre sikrer sporbarhed af alle kritiske komponenter
Velegnet til farmaceutiske vandige opløsninger, vævskulturmedier, reagensfremstilling, virussuspensioner, partikeltællingsopløsninger, rense- og skylleopløsninger.
Overholdelse
Bestå HIMA Challenge Test for at beholde steriliseringsfiltre> 10 7 CFU/cm 2Brevundimonas diminuta pr ASTM™ 838-83 og FDA retningslinjer; mikrobiel retention korreleret til 100 % integritetstest under fremstilling.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycap TC 75 Kapselfilter, 0,8/0,2μ m, steril, med SB indløb og udløb plus påfyldningsklokke (1 stk+ FB) |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,8/0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 930 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til farmaceutiske vandige opløsninger, vævskulturmedier, reagensfremstilling, virussuspensioner, partikeltællingsopløsninger, rense- og skylleopløsninger. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsforbindelse (metrisk) | 6 til 10 mm |
| Indløbsstil | Trappede Barb |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Vis mere |