Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ TC højkapacitetskapsler
Artikelnummer. 11374624
Skift visning
Filtreringsområde:
1900 cm 2
440 cm 2
930 cm 2
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtreringsområde unitSize
11374624 440 cm 2 Hver
11384624 930 cm 2 Hver
11304634 1900 cm 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374624 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 67153682
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udviklet til sikker, effektiv filtrering af kritiske biologiske og vævskulturløsninger. Whatman™ Polycap™ TC High-Capacity Kapsler inkluderer PES-membraner for fremragende flowhastighed og proteinabsorptionsegenskaber.
Indeholder to lag polyethersulfonmembran— iboende hydrofil, lav i ekstraherbare materialer, fremragende strømningshastigheder. Lave proteinbindingsegenskaber gør kapsler ideelle til brug med biologisk følsomme opløsninger.
  • Porestørrelse 0,8/0,2 μm
  • Filtreringsområde: 440, 930 eller 1900 cm 2
  • Ventilation evakuerer al luft for hurtig filtrering
  • Udtaget er beskyttet for at forhindre berøringskontamination under opsætning
  • Standard slange modhager tilslutninger
  • Holdbart polypropylen filterhus kan modstå et maksimalt driftstryk på 4,1 bar (60psi)
  • Præsteriliseret ISO-drevet renrumsfremstilling sikrer produktkonsistens
  • Stemplede lotnumre sikrer sporbarhed af alle kritiske komponenter
Velegnet til farmaceutiske vandige opløsninger, vævskulturmedier, reagensfremstilling, virussuspensioner, partikeltællingsopløsninger, rense- og skylleopløsninger.
Overholdelse
Bestå HIMA Challenge Test for at beholde steriliseringsfiltre> 10 7 CFU/cm 2Brevundimonas diminuta pr ASTM™ 838-83 og FDA retningslinjer; mikrobiel retention korreleret til 100 % integritetstest under fremstilling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polycap TC 36 kapselfilter, 0,8/0,2μ m, steril, med SB indløb og udløb plus påfyldningsklokke (1 stk+ FB)
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,8/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 440 cm 2
Til brug med (applikation) Velegnet til farmaceutiske vandige opløsninger, vævskulturmedier, reagensfremstilling, virussuspensioner, partikeltællingsopløsninger, rense- og skylleopløsninger.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsforbindelse (metrisk) 6 til 10 mm
Indløbsstil Trappede Barb
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Udtagsfitting 6 til 10 mm
Outlet stil Trappede Barb