Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engangskapsler: 75 HD
Description
- Integritet testbar
- Med indløbsventil
- Filtermedie: Monofilament anisotropisk polypropylen (MAPP) filter
- Kan steriliseres ved autoklavering med damp eller ethylenoxid (EtO)
- Retention (med luftrensning),< 2 ml
- Max tryk: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering af vandige opløsninger, biologiske materialer, blæk og pigmenter, fotografiske emulsioner, fødevarer og drikkevarer, opløsningsmidler. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap HD 75 kapselfilter, 5.0μ m, med 1/2 SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | Monofilament anisotropisk polypropylen |
| Porestørrelse | 5 μm |
| Filtreringsområde | 805 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af opløsninger med højt affald og forfiltrering af aggressive kemiske opløsninger. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsforbindelse (engelsk) | 3/8 til 1/2 in. |
| Indløbsforbindelse (metrisk) | 10 til 12 mm |
| Indløbsstil | Trappede Barb |
| Show More |