Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engangskapsler: 75 HD
Artikelnummer. 11379124
Skift visning
Porestørrelse:
0,45 μm
1μ m
5 μm
10μ m
20μ m
Indløbsstil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Indløbsstil Outlet stil unitSize
11379124 5 μm FNPT FNPT Pakke med 5
11319134 20μ m Slange Barb Slange Barb Pakke med 5
11309134 20μ m FNPT FNPT Pakke med 5
10654282 20μ m Trappede Barb Trappede Barb Hver
11394604 5 μm Trappede Barb Trappede Barb Hver
11389124 5 μm MNPT MNPT Pakke med 5
11339134 10μ m FNPT FNPT Pakke med 5
11359134 10μ m Slange Barb Trappede Barb Pakke med 5
11374604 10μ m Trappede Barb Trappede Barb Hver
11364604 1μ m Trappede Barb Trappede Barb Hver
11369124 1μ m FNPT FNPT Pakke med 5
11359124 0,45 μm Slange Barb Slange Barb Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11379124 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2712T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder høj filtreringseffektivitet og fremragende filtratrenhed på grund af dets materialer og fremstillingsmetoder. Whatman™ Polycap™ HD-engangskapsler passer mellem bruttofiltre og mikroporøse membranfiltre, der bruges til den endelige filtrering.
  • Integritet testbar
  • Med indløbsventil
  • Filtermedie: Monofilament anisotropisk polypropylen (MAPP) filter
  • Kan steriliseres ved autoklavering med damp eller ethylenoxid (EtO)
  • Retention (med luftrensning),< 2 ml
  • Max tryk: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering af vandige opløsninger, biologiske materialer, blæk og pigmenter, fotografiske emulsioner, fødevarer og drikkevarer, opløsningsmidler. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap HD 75 kapselfilter, 5.0μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk)
Materiale (membran) Monofilament anisotropisk polypropylen
Porestørrelse 5 μm
Filtreringsområde 805 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af opløsninger med højt affald og forfiltrering af aggressive kemiske opløsninger. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil FNPT
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil FNPT