Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engangskapsler: 75 HD
Artikelnummer. 11339134
Porestørrelse:
0,45 μm
1μ m
5 μm
10μ m
20μ m
Indløbsstil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11339134
Brand: Cytiva 2713T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder høj filtreringseffektivitet og fremragende filtratrenhed på grund af dets materialer og fremstillingsmetoder. Whatman™ Polycap™ HD-engangskapsler passer mellem bruttofiltre og mikroporøse membranfiltre, der bruges til den endelige filtrering.
  • Integritet testbar
  • Med indløbsventil
  • Filtermedie: Monofilament anisotropisk polypropylen (MAPP) filter
  • Kan steriliseres ved autoklavering med damp eller ethylenoxid (EtO)
  • Retention (med luftrensning),< 2 ml
  • Max tryk: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering af vandige opløsninger, biologiske materialer, blæk og pigmenter, fotografiske emulsioner, fødevarer og drikkevarer, opløsningsmidler. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap HD 75 kapselfilter, 10.0μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk)
Materiale (membran) Monofilament anisotropisk polypropylen
Porestørrelse 10μ m
Filtreringsområde 805 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af opløsninger med højt affald og forfiltrering af aggressive kemiske opløsninger. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil FNPT
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil FNPT