Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engangskapsler: 75 HD
Artikelnummer. 11309134
Porestørrelse:
0,45 μm
1μ m
5 μm
10μ m
20μ m
Indløbsstil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slange Barb
Trappede Barb
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11309134
Brand: Cytiva 2714T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder høj filtreringseffektivitet og fremragende filtratrenhed på grund af dets materialer og fremstillingsmetoder. Whatman™ Polycap™ HD-engangskapsler passer mellem bruttofiltre og mikroporøse membranfiltre, der bruges til den endelige filtrering.
  • Integritet testbar
  • Med indløbsventil
  • Filtermedie: Monofilament anisotropisk polypropylen (MAPP) filter
  • Kan steriliseres ved autoklavering med damp eller ethylenoxid (EtO)
  • Retention (med luftrensning),< 2 ml
  • Max tryk: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering af vandige opløsninger, biologiske materialer, blæk og pigmenter, fotografiske emulsioner, fødevarer og drikkevarer, opløsningsmidler. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap HD 75 kapselfilter, 20.0μ m, med FNPT indløb og udløb (5 stk)
Materiale (membran) Monofilament anisotropisk polypropylen
Porestørrelse 20μ m
Filtreringsområde 805 cm 2
Til brug med (applikation) Filtrering af opløsninger med højt affald og forfiltrering af aggressive kemiske opløsninger. Tilbyder bred kapacitet mellem bruttopapirfiltre og mikroporøse membraner.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsforbindelse (engelsk) 3/8 til 1/2 in.
Indløbsforbindelse (metrisk) 10 til 12 mm
Indløbsstil FNPT
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil FNPT