Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap GW 75 højkapacitetskapsler
Mængde:
1 stk
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- PES membran er indkapslet i et slidstærkt polypropylenhus
- Formonteret, —ingen grund til at udskifte filteret eller dekontaminere kapslen
- Filtreringsområde: 600 cm 2
- Flowhastighed: 60L/min. ved 1,0 bar (14,5 psi)
- Alle huskomponenter er termisk smeltet
- Slangetilslutninger med trin tillader tilslutning med rør i forskellige størrelser
- Indløbsventil
Overholdelse
Certificeret til lavt metaludvindelige materiale. Velegnet til EPA-metode 3005 til grundvandsanalyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret til ekstraherbare materialer med lavt metalindhold; Velegnet til EPA-metode 3005 til grundvandsanalyse |
| Oversigt | Polycap GW 75 Grundvandsprøvetagningskapselfilter, 0,45μ m, PES (1 stk) |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 600 cm 2 |
| Flowhastighed | 60 |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vis mere |