Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap GW 75 højkapacitetskapsler
Artikelnummer. 11314644
Mængde:
1 stk
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11314644
Brand: Cytiva 67246004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtrer GW (Ground Water) prøver før analyse af opløst metal
  • PES membran er indkapslet i et slidstærkt polypropylenhus
  • Formonteret, —ingen grund til at udskifte filteret eller dekontaminere kapslen
  • Filtreringsområde: 600 cm 2
  • Flowhastighed: 60L/min. ved 1,0 bar (14,5 psi)
  • Alle huskomponenter er termisk smeltet
  • Slangetilslutninger med trin tillader tilslutning med rør i forskellige størrelser
  • Indløbsventil
Overholdelse
Certificeret til lavt metaludvindelige materiale. Velegnet til EPA-metode 3005 til grundvandsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret til ekstraherbare materialer med lavt metalindhold; Velegnet til EPA-metode 3005 til grundvandsanalyse
Oversigt Polycap GW 75, Grundvandsprøvetagningskapselfilter, 0,45μ m, PES (100 stk)
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Filtreringsområde 600 cm 2
Flowhastighed 60
Materiale til hus Polypropylen
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
nr. pr. pakke 100 Pk.
Mængde 100/pakke