Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler: TC 75
Artikelnummer. p-4880164
Porestørrelse:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
1,0/1,0μ m
Indløbsstil:
1/4-3/8 tommer med SB indløb og udløb modhage
1/4-3/8 tommer. SB indløbshat
3/8-1/2 in. 1/2 i SB indløb og udløb (1 stk)
3/8-1/2 in. med 1/2 SB indløbs modhage
Outlet stil:
1/4-3/8 tommer med SB indløb og udløb modhage
1/4-3/8 tommer udløb plus påfyldningsklokke modhage
1/4-3/8 tommer. SB udtag modhage
3/8-1/2 in. 1/2 SB indløb og udløb modhage
3/8-1/2 in. med 1/2 SB indløb og udløb modhage
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11359154
Brand: Cytiva 67157502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polycap TC-filtre til sterilfiltrering af biologiske og vandige vævskulturopløsninger
  • To-lags filter for lang levetid, høj effektivitet
  • Steril, ikke-pyrogen
  • Steriliserende filtreringskapsler
  • 0,2 μm kapsler opfylder bakterietilbageholdelse pr ASTM F838-83
  • Lav-protein-bindende membran
  • hydrofil; lavt ekstraherbare
  • Med indløbsventil
  • Filtermedie: To lag polyethersulfon (PES)
Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polycap TC 75 Kapselfilter, 0,2/0,2μ m, steril, med SB indløb og udløb plus påfyldningsklokke (1 stk+ FB)
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2/0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 930 cm 2
Til brug med (applikation) Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger.
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil 1/4-3/8 tommer. SB indløbshat
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/4-3/8 tommer udløb plus påfyldningsklokke modhage