Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
Aftrappet modhage i 6 til 1 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør
Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Han nationalt rørgevind (MNPT)
Nationalt hungevind (FNPT)
Outlet stil:
Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør
Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Han nationalt rørgevind (MNPT)
Nationalt hungevind (FNPT)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Steriliserer og fjerner partikler fra luft/gas/væskestrømme. Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF sikrer rene inerte gasser i hætteglaspåfyldningslinjer og isolering af udstødning fra fermentorer.
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning på indløb.
- Integritet testbar
- Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
- Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap TF 75, 1,0μ m, med 1/2 i SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Filtreringsområde | 1000 cm 2 |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |