Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF
Beskrivelse
Steriliserer og fjerner partikler fra luft/gas/væskestrømme. Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF sikrer rene inerte gasser i hætteglaspåfyldningslinjer og isolering af udstødning fra fermentorer.
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning på indløb.
- Integritet testbar
- Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
- Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap TF 75, 0,2μ m, med MNPT indløb og udløb (5 stk) |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Filtreringsområde | 1000 cm 2 |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | Han nationalt rørgevind (MNPT) |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Han nationalt rørgevind (MNPT) |
| Mængde | 5 Pakke |
| Vis mere |