Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF
Artikelnummer. 10082071
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
Aftrappet modhage i 6 til 1 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør
Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Han nationalt rørgevind (MNPT)
Nationalt hungevind (FNPT)
Outlet stil:
Aftrappet modhage til 10 til 12 mm (3/8 til 1/2 in.) rør
Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Han nationalt rørgevind (MNPT)
Nationalt hungevind (FNPT)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10082071
Brand: Cytiva 67007504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steriliserer og fjerner partikler fra luft/gas/væskestrømme. Whatman™ Polycap Engangskapsler, 75 TF sikrer rene inerte gasser i hætteglaspåfyldningslinjer og isolering af udstødning fra fermentorer.
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning på indløb.
  • Integritet testbar
  • Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
  • Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Polycap TF 75, 0,45μ m, med 3/8 i SB indløb og udløb (1 stk)
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,45 μm
Filtreringsområde 1000 cm 2
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Maks. Tryk 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Aftrappet modhage til 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 in.) rør
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) skive 75 mm