Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler: 36TC
Beskrivelse
- To-lags filter for lang levetid, høj effektivitet
- Steril, ikke-pyrogen
- Steriliserende filtreringskapsler
- 0,2 μm kapsler opfylder bakterietilbageholdelse pr ASTM F838-83
- Lav-protein-bindende membran
- hydrofil; lavt ekstraherbare
- Med indløbsventil
- Filtermedie: To lag polyethersulfon (PES)
Applikationer:
Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycap TC 36 kapselfilter, 0,2/0,2μ m, steril, med SB indløb og udløb plus påfyldningsklokke (1 stk+ FB) |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2/0,2μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 440 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Inkluderer | Fyldningsklokke |
| Indløbsstil | 1/4-3/8 tommer. SB Barb |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Vis mere |