Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap Engangskapsler: 36TC
Porestørrelse:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitær indløb
1/4 MNPT
1/4-3/8 tommer. SB Barb
1/4-3/8 tommer. SB rør
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitetsudtag
1/4-3/8 tommer. SB Barb
1/4-3/8 tommer. SB rør
Inkluderer:
Fyldningsklokke
Kun filterkapsel
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- To-lags filter for lang levetid, høj effektivitet
- Steril, ikke-pyrogen
- Steriliserende filtreringskapsler
- 0,2 μm kapsler opfylder bakterietilbageholdelse pr ASTM F838-83
- Lav-protein-bindende membran
- hydrofil; lavt ekstraherbare
- Med indløbsventil
- Filtermedie: To lag polyethersulfon (PES)
Applikationer:
Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycap TC 36 kapselfilter, 0,2/0,1μ m, steril, med SB indløb og udløb (1 stk) |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,2/0,1μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 440 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Steril filtrering af biologiske og vævskulturopløsninger. Primært til vandige opløsninger. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Inkluderer | Kun filterkapsel |
| Indløbsstil | 1/4-3/8 tommer. SB rør |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Vis mere |