Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Polycap™ Engangskapsler, 36 TF
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
1μ m
Indløbsstil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
MNPT
Trappede Barb
Outlet stil:
1-1/2 in. Sanitære
FNPT
Trappede Barb
Mængde:
1 stk.
5 pakker
Dimensione della confezione:
Hver
Pakke med 5
Descrizione
- Integritet testbar
- Tovejs flow: visse applikationer kan kræve orientering
- Filtermedie: Hydrofob PTFE-membran
Applikationer:
Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning.
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Polycap TF 36, 0,2μ m, med MNPT-indgang og 3/8 i SB-udtag (1 stk) |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Filtreringsområde | 500 cm 2 |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af organiske opløsninger, aggressive opløsninger, luft og gas; kan også bruges som udluftning. |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Indløbsstil | MNPT |
| Maks. Tryk | 4,1 bar (60 psi) |
| Udtagsfitting | 6 til 10 mm (1/4 til 3/8 tomme) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto